Merck
23987
Supelco
エコノミー湿気トラップ
volume 400 cc, 1/8 in. fitting
別名:
エコノミー水分除去トラップ, 400 cc, 1/8インチフィッティング
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
容量
400 cc
フィッティング
1/8 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The clear polycarbonate tubes contains a mixture of Molecular Sieve 13X and Molecular Sieve 4A with indicating capability. Because room air may permeate through the polycarbonate tube, this trap should not be used with carrier gas streams. It is designed for pneumatic control to drive equipment, such as autosamplers and valves.
The indicating 4A changes from blue to tan at 20% relative humidity.
Note: Not for use with carrier gas streams.
Dimensions:
  • 400 cc Traps: 17 1/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
23987:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
IMPROVED APPARATUS FOR THE EXTRACTION OF LIPIDS FROM LIQUIDS AND SOLIDS, WITH FURTHER APPLICATIONS TO THE FRACTIONATION OF FECAL FAT.
Kaye IA
The Journal of Biological Chemistry, 138 (2), 643-649 (1941)