安全性情報
24518
Supelco
Supelpure HC炭化水素トラップ
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115700
容量
750 cc
フィッティング
1/4 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性炭は、キャリアガス、空気、およびヘリウム中の炭化水素やその他の混入物を吸着します。引き込まれたガス中の総炭化水素の平均濃度が10 ppmであれば、約6カ月間にわたって効率的に動作します。
寸法:
  • 120ccトラップ:長さ111/8インチ (28.2 cm) x 直径13/8インチ (35 mm)
  • 750ccトラップ:長さ161/2インチ (41.9 cm) x 直径25/16インチ (59 mm)
  • Sトラップ:長さ71/2インチ (19 cm) x 幅59/16インチ (14.1 cm) x 直径1/2 インチ(13 mm) [層の全長 = 193/4 インチ (50.2 cm); 層の長さが伸びて気体と吸着剤の接触時間が長くなったため、作業容量が増えました。
炭化水素トラップは、主に炭化水素のトラップに使用されていることをその名前が示唆するように、基本的にキャリアガス精製を目的としてGCで使用されます。Supelpure HC Hydrocarbon Trapのような一部の炭化水素トラップには、水分と酸素の溶離を制限する炭素モレキュラーシーブが含まれています。新しいガスシリンダーの取付け中にガスラインに入る湿気と酸素のサージは、Supelpure HC炭化水素トラップに入り、緩慢に放出され、新しいシリンダーからのクリーンなキャリアガスで希釈されます特にC3やその他の高級炭化水素を除去します。
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
24518:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)