安全性情報
27601-U
Supelco
Supelco®ヘリウム精製管
stainless steel fittings, 1/4 in. Swagelok (nuts and ferrules included)
別名:
Supelco® ヘリウムガス精製管(1/4インチフィッティング付き)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel fittings
フィッティング
1/4 in. Swagelok (nuts and ferrules included)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この多重層トラップは、ヘリウムガス流から炭化水素、水分、酸素、一酸化炭素、および二酸化炭素を除去します。各層の高効率かつ大容量の吸着剤の量は、各汚染物質の吸着限界(破過点)に可能な限りほぼ同時に達するように最適化されています。これにより、ある汚染物質の吸着能が限界に達してもその他の汚染物質の除去能は保持する他の広域スペクトルトラップで見られるような高コストの交換を行う必要がなくなります。このトラップは、純度99.997%のヘリウムを100µppbの累積レベル(炭化水素+水分+酸素+一酸化炭素+二酸化炭素)にまで容易に精製します。
仕様:
  • 出口純度:99.99999%
  • 出口効率(合計):<100 ppb
  • 出口効率(炭化水素):<20 ppb(メタンに換算)
  • 出口効率(水分):<10 ppb
  • 出口効率(酸素):<2 ppb
  • 出口効率(一酸化炭素):<20 ppb
  • 出口効率(二酸化炭素):<1ppm
  • 容量(炭化水素):30 g(メタンに換算)
  • 容量(水分):46 g
  • 容量(酸素):1200mg
  • 最大流量:8 L/分
  • 最大圧力:500 psi
  • 最高温度:100°C
両方の精製管の寸法
16.5インチ(41..91 cm)長さ×2 5/16インチ(6.3 cm)直径
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
27601-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)