フォーム
beads
品質水準
テクニック
titration: suitable
ベッド直径
~2 mm
サイズ
~10 mesh
表面積
800 m2/g
粒径
~10 mesh
直径
~2 mm
ポアサイズ
0.3 nm
保管温度
no temp limit
詳細
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1057341000:
MX11057340250:
1057340250:
1057340000:
試験成績書(COA)