安全性情報
24565
Supelco
Supelcarb HC炭化水素トラップ
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
容量
750 cc
フィッティング
1/2 in. fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャリアガス、空気、水素から有機物を除去します。清浄度とグラム当たりの捕集能力を可能な限り高めるため、自社の工場で製造しています。そのため、Supelcarb HC吸着剤は活性炭の2倍の捕集能力を実現しています。
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
法的情報
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
24565:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natalia Smith-Cortinez et al.
Cells, 9(11) (2020-11-15)
Upon liver injury, hepatic stellate cells (HSCs) transdifferentiate to migratory, proliferative and extracellular matrix-producing myofibroblasts (e.g., activated HSCs; aHSCs) causing liver fibrosis. HSC activation is associated with increased glycolysis and glutaminolysis. Here, we compared the contribution of glycolysis, glutaminolysis and