Merck
23628
Supelco
GlasSeal キャピラリーカラムコネクター、シリカ融合
pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 25 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
直径が同じまたは異なる2本のフューズドシリカチューブを、工具を使用せずに素早く接続します。漏れのない接続材は、ガードカラムや輸送線の接続、壊れたカラムの修理、または2つのカラム(同相または異相)の接続に役立ちます。不活性な内面のためにシラン化されています。内径0.10~0.53 mmのフューズドシリカチューブに使用します。
アプリケーション
キラル分析においてDB5 MSカラムを質量分析計に接続する際、GlasSealキャピラリーカラムコネクターを用いることにより質量分析計へのカラムブリードが低減されました。フェロモンのGC分析において3個の融合シリカカラムの接続に使用されました。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A T Fisk et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 42(1), 118-126 (2001-11-14)
To examine the influence of diet and age on organochlorine contaminant (OC) concentrations in two closely related ringed seal (Phoca hispida) populations enantiomeric fractions (EFs) of chiral contaminants and stable isotopes of nitrogen (delta15N) and carbon (delta13C) were measured along
R R Heath et al.
Journal of chemical ecology, 19(10), 2395-2410 (1993-10-01)
A bioassay system was developed that permits the testing of various substrates for biological activity in a flight tunnel, while simultaneously collecting a portion of the volatiles from the attractive source for subsequent chemical identification and quantification. Bioassays of the