Merck
20479
Supelco
GlasSeal キャピラリーカラムコネクター、ボロシリカガラス
pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 12 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
詳細
Column connectors are useful for attaching a guard column/retention gap to an analytical column, or for repairing a broken column.
直径が同じまたは異なる2本のフューズドシリカチューブを、工具を使用せずに素早く接続します。漏れのない接続材は、ガードカラムや輸送線の接続、壊れたカラムの修理、または2つのカラム(同相または異相)の接続に役立ちます。内面を不活性化するためにシラン化しています。内径が0.10~0.53 mmのフューズドシリカチューブに使用します。
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)