Merck
25396
Supelco
OVI-G43キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G43
パラメーター
-20-260 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
44
df
3.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary intermediate polar
詳細
用途:このカラムは、医薬品調製において残留溶媒を測定するための米国薬局方および欧州薬局方による方法の要件を満たすように特に作成され、試験されています。
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(6%シアノプロピルフェニル/94%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • -20°C~260°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
:5 m x 内径0.53 mmのガードカラムを作製するために、P/N 25339(溶融シリカチューブ)、P/N 23804(突き合わせコネクタ本体)およびP/N 22591(ダブルテーパー型二重フェルール)を使用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
25396:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
プロトコル
Static headspace GC (GC-SH) is a technique used to concentrate volatile analytes prior to analysis. It can improve detection of low level volatile analytes and minimizes matrix interference by eliminating the need to inject the sample directly.
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
関連コンテンツ
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene