物質
fused silica
品質水準
認証
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
パラメーター
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
133
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
USPコード:このカラムは、USP G16の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- ポリエチレングリコール
- ≤内径0.32 mm:35°C~280°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm、<2 μm:35°C~280°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm、≥2 μm:35°C~250°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
その他情報
法的情報
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
25301-U | 4061835551682 |