物質
fused silica
認証
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
パラメーター
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USPコード:このカラムは、USP G16の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- ポリエチレングリコール
- ≤内径0.32 mm:35°C~280°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm、<2 μm:35°C~280°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm、≥2 μm:35°C~250°C(等温またはプログラム温度)
WGK
WGK 3
Jan Code
24081-BULK:
24081:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Chromatograms
suitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)