テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SUPELCOWAX 10, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24081)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 265 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 265 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 0.5 μL, 200:1 split
liner: 4 mm I.D., splitless type, single taper wool packed FocusLiner™ design
sample: reformulated unleaded gasoline
アプリケーション
petroleum
アナリシスノート
This application illustrates the analysis of a sample of reformulated gasoline on the SUPELCOWAX 10 column. Due to the polar nature of the phase, the aliphatics elute earlier than the aromatics. There is some overlap in the elution ranges, however it is not as severe as that exhibited by a nonpolar column.
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
アナライト
詳細
Ethanol denatured
Benzene
Decane
Toluene
Undecane
Ethylbenzene
p-Xylene
m-Xylene
Dodecane
o-Xylene
Tridecane
1,2,4-Trimethylbenzene
1,2,3-Trimethylbenzene
Tetradecane
Durene
Naphthalene
2-Methylnaphthalene
1-Methylnaphthalene solution
すべて表示 (18)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)