Merck
25339
Supelco
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
品質水準
詳細
Intermediate Polarity Fused Silica Tubing, phenyl/methyl deactivated
組成
phenyl/methyl (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
5.0 m × 0.53 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
不活性化された中程度の極性融解シリカチューブは、アセトン、塩化メチレン(ジクロロメタン)およびトルエンなどの注入溶媒との使用に最適です。最高で360°Cの温度に耐えられます。
溶融石英ライニングしたステンレス鋼チューブは一般に揮発性有機化合物(VOC)の測定、特にVOCサンプリングシステムを使用した空気質測定で応用されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Atmospheric volatile organic compound measurements during the Pittsburgh Air Quality Study: Results, interpretation, and quantification of primary and secondary contributions.
Millet DB
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 110 (D7), 1984-2012 (2005)
プロトコル
Static headspace GC (GC-SH) is a technique used to concentrate volatile analytes prior to analysis. It can improve detection of low level volatile analytes and minimizes matrix interference by eliminating the need to inject the sample directly.