Merck
Z640441
Eppendorf® epT.I.P.S.再装填
volume range 50-1250 μL
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
L:
76 mm
最大容量:
1.25 mL
容量範囲:
50-1250 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
barrier: no
包装:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名:
Eppendorf® 0030 073.487
Eppendorf® 022491563
物質
green
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.487
Eppendorf® 022491563
L
76 mm
最大容量
1.25 mL
容量範囲
50-1250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)