Merck
Z640433
Eppendorf® epT.I.P.S.再装填
volume range 50-1000 μL
別名:
epT.I.P.S.リロードシステム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
blue
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.460
Eppendorf® 022491555
L
71 mm
最大容量
1 mL
容量範囲
50-1000 μL
容量
50—1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf® epT.I.P.S.リロードは、再利用可能ボックスを再充填するように設計されたピペットチップが入ったトレイのことで、シングルユースラックに比べて廃棄物を削減できます。これらのリフィルトレイは、ピペットチップを入れた状態で、最高121°Cまでの温度でボックスに入れた状態でオートクレーブできます。ピペットチップの容量に応じて、リフィルシステムのトレイは、お互いに接するように密に詰めることも、上に重ねることもできます。ピペットチップを取り上げる前に、リフィルトレイをピペットチップが入った状態で、再利用可能ボックスに入れる必要があります。ピペットは、バルク、リロード、滅菌リロード、ラック、または単体のようにさまざまな包装単位でご利用いただけます。
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
アプリケーション
Eppendorf® epT.I.P.S.リロードは、汚染の少ない液体移送を保証するために、一般的なラボ用途に適しています。穏やかに細胞を混合するために使用されています。
特徴および利点
  • シングルユースピペットチップ
  • ユニバーサルチップ使用
  • 操作が簡単
  • さまざまな純度グレードあり
  • 容量サイズによる色分け
  • ピペットに対応した色分け
  • 容量マークで目視検査が可能
  • 脱着に必要な力は最小限
  • 確実・完全な密封を実現
  • 最大限の精度と正確さを保証
  • 一部の容量サイズでは長いピペットチップを使用可能
その他情報
Eppendorfでは、ピペットチップの滅菌にオートクレーブ処理を推奨しています。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)