Merck
Z640387
Eppendorf® epT.I.P.S.再装填
volume range 0.1-10 μL
別名:
epT.I.P.S.Reload System
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
L:
34 mm
最大容量:
10 μL
容量範囲:
0.1-10 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
barrier: no
包装:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名:
Eppendorf® 0030 073.363
Eppendorf® 022491504
物質
dark gray tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.363
Eppendorf® 022491504
L
34 mm
最大容量
10 μL
容量範囲
0.1-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リロードは、再利用可能ボックスを再充填するように設計されたピペットチップが入ったトレイのことです。ピペットチップの容量に応じて、リフィルシステムのトレイは、お互いに接するように密に詰めることも、上に重ねることもできるため、効率的な保管と整理整頓が可能です。ただし、ピペットチップを使用する前には、ピペットチップの入ったリフィルトレイが再利用可能ボックスに必ずしっかりと入れられていなければなりません。′これにより、ピペット操作のためにチップを取り出す際のアクセス性と利便性が確保されます。
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
アプリケーション
Eppendorf® epT.I.P.S.リロードは、汚染の少ない液体移送を効果的に実現するため、一般的なラボ用途に適しています。細胞懸濁液の穏やかな混合において使用されています。
特徴および利点
  • ディスポーザブルラックの場合と比べて廃棄量削減
  • 再利用のため、ホイルなしのオートクレーブ対応のリフィルトレイ
  • チップサイズに応じて、両面または積み重ねた形で包装されるリフィルシステム
  • 容量とピペットの識別を容易にする色分けトレイ
  • シングルユースのピペットチップ
  • 互換性のためのユニバーサルコーン
  • 操作しやすさ
  • 目視検査用の容量マーク
  • 最小限の力で簡単な脱着
  • 完全密封を達成
  • 最大限の精度と正確さを保証
  • 特定の容量サイズに使える長いピペットチップもあります
その他情報
ピペットチップは、シングルユース用に設計されており、資格のある人のみが使用してください。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)