Key Documents
Z640417
Eppendorf® epT.I.P.S.再装填
volume range 2-200 μL
別名:
Eppendorf reloadable pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
yellow tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.428
Eppendorf® 022491539
L
53 mm
最大容量
200 μL
容量範囲
2-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リロードは、再利用可能ボックスの再充填のためにピペットチップを収納するように特別設計されたトレイです。リフィルトレイは、ピペットチップも収納しており、ボックスに入れた状態で最高121°Cの温度でのオートクレーブに対応しており、確実に滅菌することができます。ピペットチップの容量に応じて、リフィルトレイは、密に詰めることも重ね合わせることもできるため、効率的な保管と整理整頓の選択肢が得られます。ピペットチップの使用前には、リフィルトレイとチップの両方が再利用可能ボックスに正しく入っていて、ピペッティング操作中のアクセス性と利便性を確保することが非常に重要です。
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
アプリケーション
Eppendorf® epT.I.P.S.リロードは、以下に適しています:
  • 汚染の少ない液体移送などの一般的なラボ用途
  • 細胞懸濁液の穏やかな混合
  • 選択プレートのウェルのコロニーからの細胞の再懸濁
特徴および利点
  • ディスポーザブルラックの場合と比べて廃棄量削減
  • チップサイズに応じて、両面または積み重ねた形など、リフィルシステムの包装は異なります
  • 色分けされたトレイにより、容量やピペットを簡単に識別できます
  • 互換性のためにユニバーサルコーンを使用しているシングルユースのピペットチップ
  • 使いやすく、操作が簡単
  • さまざまな純度グレードで提供
  • 容量マークにより目視検査が便利
  • 必要な力は最小限のシンプルな脱着
  • 完全密封により確実な性能を確保
  • 最大限の精度と正確さを提供
  • 特定の容量サイズに使える長いピペットチップもあります
その他情報
epT.I.P.Sピペットチップは、シングルユース専用で、資格のある人のみが使用してください。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG