Merck
Z640476
エッペンドルフ® epT.I.P.S. リロード、PCR Clean
volume 0.1-10 μL
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌性
non-sterile
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.746
Eppendorf® 022491709
容積測定範囲
0.1-10 μL
テクニック
PCR: suitable
L
34 mm
最大容量
10 μL
容量
0.1—10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイはパッケージのままオートクレーブし、その後使用するまでクリーンなまま保管できます。 チップは再装填トレイから直接、またはep T.I.P.Sボックス(別途購入)に移してから使用できます。 PCRクリーン、ヒトDNA、DNase、RNaseおよびPCR阻害剤不含で、バッチごとの証明書が、http://www.eppendorf.comのウェブサイトで閲覧できます。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)