物質
medium gray tip
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.380
Eppendorf® 022491512
L
40 mm
最大容量
20 μL
容量範囲
0.1-20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reloads are trays specifically designed to contain pipette tips for refilling a reusable box. Depending on the pipette tip volume, the refill trays can either be tightly packed together or stacked, providing efficient storage and organizational options. It is vital to remember that prior to using the pipette tips, both the refill trays and the tips themselves must be correctly inserted into the reusable box, guaranteeing ease of access and convenience during pipetting tasks.
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
チップトレイは包装内でオートクレーブし、清浄に保管して後で使用することが可能です。 チップは再装填トレイから直接使用でき、ep T.I.P.S (別売り) に装填することも可能です。
アプリケーション
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads are designed for general laboratory applications, specifically to enable low-contamination transfer of liquids.
特徴および利点
- Reduced waste in comparison to disposable racks
- Refill trays can be autoclaved for reuse, without foil
- Packaging for the refill system varies based on tip size, including dual-sided or stacked options
- Color-coded trays enable easy identification of volume and pipettes
- Single-use pipette tips with a universal cone for compatibility
- User-friendly and easy to handle
- Offered in various purity grades
- Volume marking allows for convenient visual inspection
- Simple attachment and ejection with minimal force required
- Complete sealing ensures reliable performance
- Provides maximum precision and accuracy
- Long pipette tips are available for specific volume sizes
その他情報
The epT.I.P.S. pipette tips are intended for single use only and should be used exclusively by qualified personnel.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG