Merck
Z601438
Hettich® ROTOFIX 32A 遠心分離機
AC/DC input 240 V AC
別名:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.22
AC/DC入力
, Schuko plug
, UK plug
詳細
ROTOFIX 32A
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Hettich 1206
パラメーター
4226 rpm
6000 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Economy universal benchtop centrifuge
  • Non-refrigerated
  • Capacity: 4 x 100 mL
  • Max RPM/RCF: 6,000/4,186 (swing-out)
  • Dimensions (HxWxD): 257 mm (10.0 in.) x 366 mm (14.5 in.) x 430 mm (17.0 in.)
  • Rugged, versatile and indispensable for routine laboratory tasks
  • Wide variety of accessories
  • Exchangeable rotors available support: round bottom tubes up to 100 mL, conical tubes up to 50 mL; cytology up to 8 slides carriers
  • Weight: 23 kg (50.5 lbs)
  • CE Compliant
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG