Merck
Z657891
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R 遠心分離機アクセサリ
for UNIVERSAL 320; ROTOFIX 32 A Centrifuges, Fixed Angle Rotor, 6 place
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
capacity 1.5 ‑ 85 mL
to hold 6 x 85 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1620-A
パラメーター
4,226 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • UNIVERSAL 320とROTOFIX 32 A遠心分離機と互換性があります。
  • アダプターの種類(必要な場合)とチューブの選択によって容量(mL)は左右されます。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)