Key Documents
Z731773
Hettich® スウィングアウトローター、 4
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
別名:
Hettich® 遠心分離機ローター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
capacity variable (depends on adapter/bucket combination)
to hold 4 x 1452, 1660, 1680 buckets
Rotor only, does not include carriers (illustrated with carriers Hettich, 1427)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1494
パラメーター
4,193 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG