詳細
- 経済的な汎用卓上遠心分離機
- 冷却機能なし
- 容量:(4×100 mL)
- 最大RPM/RCF:6,000/4,186(スイングアウト)
- 寸法(H×W×D):257 mm (10.0 in.) x 366 mm (14.5 in.) x 430 mm (17.0 in.)
- 丈夫で多目的に使用でき、日常的な実験作業用に不可欠
- 幅広い種類の付属品
- 交換可能なローターにより最大100 mLの丸底チューブ、最大50 mLのコニカルチューブをサポート。細胞診断のスライドキャリアは最大8枚
- 重量:23 kg(50.5ポンド)
- CE準拠
注:ROTOFIX 32Aは臨床化学や細胞診断の作業に理想的な設計です。しかし、医療用途だけでなく、より多くの用途に対応できます。幅広い種類の付属品を使用することにより、企業や研究機関のラボにおけるサンプル調製にも利用できます。ローターは別売です。
ローターとその他の遠心分離機の付属品は別売です。
- Economy universal benchtop centrifuge
- Non-refrigerated
- Capacity: 4 x 100 mL
- Max RPM/RCF: 6,000/4,186 (swing-out)
- Dimensions (HxWxD): 257 mm (10.0 in.) x 366 mm (14.5 in.) x 430 mm (17.0 in.)
- Rugged, versatile and indispensable for routine laboratory tasks
- Wide variety of accessories
- Exchangeable rotors available support: round bottom tubes up to 100 mL, conical tubes up to 50 mL; cytology up to 8 slides carriers
- Weight: 23 kg (50.5 lbs)
- CE Compliant
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック