Merck
Z727938
Hettich® スウィングアウトローター、 4
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
別名:
Hettich® 遠心分離機ローター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
無菌性
non-sterile
特徴
to hold 4 x MTP or CP plates
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1645
パラメーター
1,896 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plates and plate carriers not included.
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)