Key Documents
Z623504
Hettich® プレートキャリア
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, plate carrier for rotors 1645; 1725
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 1 x MTP, CPplate
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Hettich 4345
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with rotors 1645 (Z727938) & 1725 (Z631124)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ローター1645および1725(Z631124)に適合します。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG