Merck
MTCP0800TL
MTC Bio PCR Tube Strip Opener
別名:
PCR strip opener, cell sieve, flow cytometry tube, tube opender
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
MTC Bio P0800-TL
詳細
Tool for opening/closing PCR strips, pk/2
特徴および利点
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • 0.2mL or Low Profile 0.1mL options
  • Ultra-thin, uniform wall thickness
  • White and frosted tubes for enhanced qPCR results
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)