Merck
Z743339
レーザーCryo-Babies®
assorted colors, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 2380 pkg
別名:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 2380 pkg
メーカー/製品名
Diversified Biotech RNBW-2300
パラメーター
70 to -196 °C temp. range
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
assorted colors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1.5 mL または 2 mL のマイクロチューブに大量のラベルを貼付する際には、便利なワードプロセッサ機能や自動化機能を活用できます。化学的に不活性なラベルはしっかりと接着し、オートクレーブ、凍結(液体窒素を含む)、ほとんどの有機溶剤、腐食剤にも耐えることができます。シートはレーザープリンターでの印刷に対応するよう、特殊なトップコートが施されています。薄膜で非移行性の粘着剤を使用しているため、ラベルを貼付したチューブが遠心分離機のローターに付着することはありません。
特徴および利点
  • 液体および蒸気相窒素、沸騰したウォーターバス(100°C)、オートクレーブ、適度なオーブン温度(150°C)など、-196°C ~ 150°C の温度に耐えることができます。
  • 化学的に不活性で、ほとんどの有機溶剤や腐食性物質に耐性があります。
  • ほとんどのプラスチック、ガラス、金属に接着し、ひび割れ、剥離、劣化を起こしません。
  • 耐熱性で、平らな状態を維持するシートはレーザープリンターでの印刷に対応するよう、特殊なトップコートが施されています
  • 柔軟なポリオレフィン† ラベル素材とアクリル系粘着剤を使用しています。
  • このユニークな組み合わせにより、温度変化に合わせて伸縮し、強力な接着力を実現します。
法的情報
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)