詳細
- Standard micro centrifuge
- Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
- Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
- Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
- Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
- Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
- Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
- CE Compliant
rotors are ordered separately
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)