詳細
注:MIKRO 220および220Rは、0.2~2.0 mLのマイクロチューブの処理に適したパワフルな小型卓上遠心機です。また、冷却機能付きのMIKRO 220Rは、最大50 mLのチューブを収容できます。
臨床検査室の他、遺伝子、ウイルス、細胞、細菌の研究を行う実験室で用いられています。MIKRO 220Rの処理能力、性能、冷却機能は、特にPCRに用いるサンプルの前処理に必要な条件を満たしています。
ローターやその他の遠心用付属品は別売りです。
臨床検査室の他、遺伝子、ウイルス、細胞、細菌の研究を行う実験室で用いられています。MIKRO 220Rの処理能力、性能、冷却機能は、特にPCRに用いるサンプルの前処理に必要な条件を満たしています。
ローターやその他の遠心用付属品は別売りです。
- 冷却機能がないタイプ(220)と冷却機能付きのタイプ(220R)があります。
- 0.2~2.0 mLのマイクロチューブを収容できます(冷却機能付きのMIKRO 220Rは最大50 mLのチューブを収容できます)
- ローターが高速に達するにもかかわらず、きわめて短時間で加速・減速します。
- ステンレス製チャンバー
- 電動ドアロック式。ドアに窓があります。
- 素早く入力できるホイル製キーパッド
- 回転中はドアがロックされた状態を維持します
- ドアの落下防止機能
- 緊急ドアロック解除機能
- モーターの過熱防止機能
- チャンバーの過熱防止機能(MIKRO 220Rのみ)
- アンバランス停止機能
- 自動ローラー認識機能
- 簡単に交換できるローター
- 10通りの設定を記憶
ローターやその他の遠心用付属品は別売りです。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)