Key Documents
Z722731
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Swing-out Rotor, 24 place (w/lid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1154-L
パラメーター
18,516 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG