Key Documents
Z722758
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
to hold 12 x 15 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1015
パラメーター
4,146 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • MIKRO 220R遠心分離機のみと互換性があります。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG