Merck
Z601179
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29 x 115 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Hettich 1641
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1016, 1137 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ローター1016(Z601381)と互換性があります。
  • ローター1016(Z601381)はMIKRO 220R遠心分離機のみと互換性があります。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)