包装
pkg of 25 membranes
pkg of 25 pkg
透析装置容量
500-1,500 μL
直径
16 mm
ポアサイズ
500 Da MWCO
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
アプリケーション
Cellulose acetate membrane has been used in the removal of unreacted substances from the media. It has also been used in the ultrafiltration of water.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z368024-1PAK:
Z368024-BULK:
Z368024-25EA:
Z368024-25EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)