安全性情報
58188
Cellulose Filter Membrane
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
cellulose
包装
pkg of 100
直径
47 mm
ポアサイズ
0.22 μm
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
58188:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)