安全性情報
Z367982
Sigma-Aldrich
酢酸セルロース膜
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 25 membranes
透析装置容量
10-200 μL
直径
11 mm
ポアサイズ
500 Da MWCO
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z367982-1PAK:
Z367982-BULK:
Z367982-25EA:
Z367982-25EA-PW:
試験成績書(COA)