Merck
PURD10005
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Midi 透析キット
Midi 1000, capacity 50-800 μL, MWCO 1 kDa
別名:
ハイスループット透析チューブ, 透析器
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123100
NACRES:
NB.22
物質
regenerated cellulose membrane
詳細
includes floating rack and handbook
包装
pkg of 5 Maxi dialysis tubes
キャパシティ
50-800 μL
チューブL×直径
5.2 cm × 1.8 cm
ポアサイズ
1 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pur-A-Lyzer Dialysis Kitは革新的な透析用チューブで、スタンダードなピペットピップによる取り込みや除去に便利な一方、なお98%のサンプル回収率が可能です。画期的な設計のPur-A-Lyzerチューブは、真のハイスループットの透析を行える唯一の透析ツールで、バッファータンク1個で多数のサンプルに対応します。
Pur-A-Lyzer透析用チューブは、コンタミネーションを起こさずに、迅速にハイパフォーマンスの高分子抽出を行えます。タンパク質の精製、自動タンパク質シークエンシング、ペプチドマッピング、アミノ酸分析に最適です。
Pur-A-Lyzer dialysis tube kitは、スクリューキャップチューブ型の使いやすい器具で、使い捨て用です。バッファー交換用に、二重の透析膜ウインドウを含んでいます。スタンダードなラボ用ピペットにより、サンプルの添加と除去を行い、広範なサンプル容量に対応するよう、次の4種類のバージョンを揃えています。
ミニ(10~250 L)
ミディ(50~800 L)
マキシ(0.5~3 mL)
メガ(3~20 mL)
アプリケーション
容量10~20 mLの透析またはバッファー交換
MALDI-MS用タンパク質サンプルの調製。
サンプルの濃縮。
抗体や組換えタンパク質の精製など、大量のタンパク質透析。
10アミノ酸程度の低分子用のペプチド透析。
ウイルス粒子の精製。
混入した微小分子の除去。
組織培養抽出物の精製。
塩、界面活性剤、溶媒、洗浄剤の除去。
複雑な構造の研究(タンパク質-タンパク質、タンパク質-DNA、タンパク質-RNA)
サンプル溶液、タンパク質抽出物、細胞抽出物のpHおよびバッファー調整。
ハイスループットの透析ができ、ビーカー1個で、1浮遊物について複数のPur-A-Lyzerチューブを使用可能。
ご利用に便利なよう、GeBAflexチューブは次の4サイズを揃えています。
ミニ:10~250 μL
ミディ:50~800 μL
マキシ:0.1~3 mL
メガ:3~20 mL
法的情報
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bhagyashree D Rao et al.
Chemistry and physics of lipids, 226, 104849-104849 (2019-12-15)
pH (low) insertion peptide (pHLIP) is a polypeptide from the third transmembrane helix of bacteriorhodopsin. The pH-dependent membrane insertion of pHLIP has been conveniently exploited for translocation of cargo molecules and as a novel imaging agent in cancer biology due