T9517
トリリノール酸グリセリル
≥98% (TLC), liquid
別名:
TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)), 1,2,3-トリ-(cis,cis-9,12-オクタデカジエノイル)グリセリン, 1,2,3-トリリノレオイルグリセリン, グリセリントリリノレアート, トリリノレイン
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
liquid
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 生体利用可能な鉄の効率的かつ標的を絞った腸管送達のためのアラビアガム安定化第二鉄オキシ水酸化物ナノ粒子:この研究では、標的を絞った鉄の送達のためのナノ粒子の安定化におけるトリリノール酸グリセリルの利用を検討し、生体利用能と治療効率の改善におけるその潜在的可能性を強調しています(Li et al., 2023)。
包装
アプリケーション
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T9517-5G:
T9517PROC:
T9517-50MG:
T9517-500MG:
T9517-BULK:
T9517-VAR:
T9517-PH:
T9517-100MG:
T9517-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)