41679
トリオレイン酸グリセリル
analytical standard
別名:
1,2,3-トリ(cis-9-オクタデセノイル)グリセリン, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), オレイン酸トリグリセリド, グリセリントリオレアート, グリセロールトリオレイン, トリオレイン, (9Z)9-オクタデセン酸1,2,3-プロパントリイルエステル
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.468-1.470
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
626.0 °F - closed cup
引火点(℃)
330.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
41679-100MG:
41679-VAR:
41679-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック