由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
InChI Key
DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- リファブチンを充填した抗結核薬吸入療法用固形脂質ナノ粒子:物理化学的および in vitro 研究:この研究では、リファブチンを充填した固形脂質ナノ粒子の開発におけるトリステアリン酸グリセリルの使用が示されています。これは、抗結核薬吸入療法への応用が期待されており、治療効果の改善と全身性の副作用の低減を示唆しています(Gaspar DP et al., 2016)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5016-100MG:
T5016-1G:
T5016-5G:
T5016-500MG:
T5016-25G:
T5016-BULK:
T5016-50MG:
T5016-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック