アッセイ
≥97.5% (GC)
≥97.5% (TLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.478-1.480
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Jan Code
96373-100MG:
96373-VAR:
96373-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック