APIファミリー
triolein
メーカー/製品名
EDQM
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
626.0 °F - closed cup
引火点(℃)
330.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0001113-1EA:
Y0001113:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート