T9126
トリオクタン酸グリセリル
≥95% (GC)
別名:
1,2,3-トリオクタノイルグリセリン, 1,2,3-トリカプリロイルグリセリン, グリセリントリオクタノアート, グリセリントリカプリラート, トリオクタノイン, トリカプリリン, トリカプリル酸グリセリル
About This Item
おすすめの製品
由来生物
vegetable oil ( (coconut and palm kernel oils))
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
bp
233 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
InChI Key
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- クエルセチン二水和物の溶媒として、またWistar系ラットの上皮全層熱傷創に対するその治癒作用を研究するために使用。
- Wistar系ラットモデルの全層熱傷に対するその治癒作用を研究するために、銀とさまざまなリガンドとの錯体の均質溶液に使用。
- 油-水エマルジョンの調製に。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
T9126-1L:
T9126-100ML:
T9126-1ML:
T9126-.5ML-KC:
T9126-VAR:
T9126-.5ML:
T9126-1ML-KC:
T9126-500ML:
T9126-BULK:
T9126-25ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)