Merck
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Olive Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Propionitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Olive Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Propionitrile Mobile Phase, ELSD Detection) application for HPLC
材料
SPEチューブまたはプレート
製品番号
詳細
価格
Discovery® DSC-Si SPEチューブ
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Standard
製品番号
詳細
価格
トリオレイン酸グリセリル
≥99%
トリリノール酸グリセリル
≥98% (TLC), liquid
オリーブ油
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® HS C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
移動相成分
製品番号
詳細
価格
プロピオニトリル
99%
CONDITIONS
SPE tube/cartridge
Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
condition
6 mL hexane
sample addition
0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution
10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment
evaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column
Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase
propionitrile
flow rate
1.5 mL/min
pressure
1117 psi (77 bar)
column temp.
30 °C
detector
ELSD
injection
5 μL
詳細
アナリシスノート
Olive oil was pre-cleaned using Silica SPE, analyzed as 5% sample in acetone (w/v).