Merck
T6575
Sigma-Aldrich
TOFA
≥98% (HPLC)
別名:
5-(テトラデシルオキシ)-2-フロ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32O4
CAS番号:
分子量:
324.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
mp
112-115 °C
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCOc1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C19H32O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22-18-15-14-17(23-18)19(20)21/h14-15H,2-13,16H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
CZRCFAOMWRAFIC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
TOFA はその INS-1E 細胞におけるインスリン分泌に及ぼす影響の研究のため ACC 阻害剤として用いられています
TOFAは、間葉系間質細胞(MSC)、ヒト多能性幹細胞の脂質生合成阻害剤として使用されています。、マウス脂肪細胞株におけるアセチルCoAカルボキシラーゼ1阻害剤です。、癌幹細胞(CSC)における脂肪分解阻害剤です。
生物化学的/生理学的作用
5-(テトラデシルオキシ)-2-フロ酸(TOFA)は、脂肪酸分解を促進すると同時に脂質生合成を防ぐことで脂質低下機能を誘発します。膵臓癌細胞においてアポトーシスを誘発し、腫瘍抑制を促進します。
TOFA はアセチル CoA カルボキシラーゼ(ACC)の強力かつ可逆的な競合的阻害剤であり、細胞透過性です。ACC は脂肪酸生合成に関与する重要な酵素です。細胞の脂肪酸合成を用量依存的に阻害します(ヒト乳癌細胞株 MCF7 の場合、IC50 = 4 µM)。
TOFAは細胞浸透性をもち、強力で、可逆の、アセチル CoA カルボキシラーゼ(ACC)の競合的阻害剤です。
研究によると TOFA はラットのリフィーディング時、食糧摂取量に及ぼす皮下タモキシフェンの食欲抑制作用を抑制できることが報告されています
調製ノート
TOFA は 2 mg/mL よりも高い濃度で DMSO に可溶性を有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6575-5MG:
T6575-BULK:
T6575-25MG:
T6575-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Weibo Zhou et al.
Cancer research, 67(7), 2964-2971 (2007-04-06)
Fatty acid synthase (FAS), the enzyme responsible for the de novo synthesis of fatty acids, is highly expressed in ovarian cancers and most common human carcinomas. Inhibition of FAS and activation of AMP-activated protein kinase (AMPK) have been shown to
Effects of a novel dual lipid synthesis inhibitor and its potential utility in treating dyslipidemia and metabolic syndrome
Cramer CT, et al.
Journal of Lipid Research, 45(7), 1289-1301 (2004)
Fanconi anemia mesenchymal stromal cells-derived glycerophospholipids skew hematopoietic stem cell differentiation through toll-like receptor signaling
Amarachintha S, et al.
Stem Cells, 33(11), 3382-3396 (2015)
Modulation of lipolysis and glycolysis pathways in cancer stem cells changed multipotentiality and differentiation capacity toward endothelial lineage
Pouyafar A, et al.
Cell & Bioscience, 9(1), 30-30 (2019)
Weibo Zhou et al.
Cancer research, 63(21), 7330-7337 (2003-11-13)
C75, an inhibitor of fatty acid synthase (FAS), induces apoptosis in cultured human cancer cells. Its proposed mechanism of action linked high levels of malonyl-CoA after FAS inhibition to potential downstream effects including inhibition of carnitine palmitoyltransferase-1 (CPT-1) with resultant
資料
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.