Merck
T9449
Sigma-Aldrich
D-(+)-トレハロース 二水和物
≥99% (HPLC), from starch
別名:
α,α-トレハロース, α-D-グルコピラノシル-α-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
378.33
Beilstein:
5322018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Manihot esculenta root (Cassava)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 174 to 186 °, c = 1.0% (w/v) in water
テクニック
HPLC: suitable
不純物
7.3-11.6% water (Karl Fischer)
white
mp
97-99  °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トレハロースは、2個のグルコース単位が1-1 α結合によって連結した、非還元糖です。この二糖類は原核生物や真核生物のようないくつかの生物に自然に存在しています。
アプリケーション
D-(+)-トレハロース二水和物は、以下の用途に使用されています:
  • 医薬品安定化のためのトレハロース試験
  • J凝集体調製のためのトレハロース/スクロース溶液の成分として
  • タンパク質の化学的および熱的安定性に対する効果を研究するための模擬ハニーシュガーカクテル(SHSC)の調製
生物化学的/生理学的作用
トレハロースは、植物や動物が長期間の乾燥に耐えるのを助ける1-α(二糖類)糖です。トレハロースは種々の細胞凍結培地において凍結保護物質として機能します。主要な炭素源として働き、浸透圧ストレスおよび熱ショックに応答して蓄積される適合溶質として機能します。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な二糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9449-VAR:
T9449-100G:
T9449-25G:
T9449-BULK:
T9449-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Theresa Cloutier et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(40), 9350-9360 (2018-09-15)
The CHARMM36 carbohydrate parameter set did not adequately reproduce experimental thermodynamic data of carbohydrate interactions with water or proteins or carbohydrate self-association; thus, a new nonbonded parameter set for carbohydrates was developed. The parameters were developed to reproduce experimental Kirkwood-Buff
Alan Twomey et al.
International journal of pharmaceutics, 487(1-2), 91-100 (2015-04-19)
In frozen and lyophilized systems, the biological to be stabilized (e.g. therapeutic protein, biomarker, drug-delivery vesicle) and the cryo-/lyo-protectant should be co-localized for successful stabilization. During freezing and drying, many factors cause physical separation of the biological from the cryo-/lyo-protectant
Sabine Ullrich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(6), 2040-2046 (2015-04-03)
The importance of cake adhesion to the inside vial wall during lyophilization of amorphous trehalose cakes was determined by using hydrophobized vials. The degrees of cake shrinkage and cracking were determined independently by photographic imaging of the cake top surface
Joachim Schaefer et al.
International journal of pharmaceutics, 489(1-2), 124-130 (2015-05-06)
The inactivation of catalase during spray-drying over a range of outlet gas temperatures could be closely represented by the Arrhenius equation. From this an activation energy for damage to the catalase could be calculated. The close fit to Arrhenius suggests
Anke Sass et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(6), 749-757 (2013-04-20)
The spray-drying behaviour of 16 water-miscible organic solvents on a bench-scale machine (Büchi B290 with inert loop) was determined under mild-to-moderate process conditions, namely inlet gas temperature of 130 °C and liquid feed flow rate of ≤3 mL/min. The solvents with boiling