Merck
T4272
Sigma-Aldrich
トレハロース 6-リン酸 二カリウム塩
~95% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H21O14PK2
CAS番号:
分子量:
498.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
~95% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
不純物
<10% water (Karl Fischer)
off-white,
微量陽イオン
K: 14-17.3%
P: 5.8 - 6.7%
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K].[H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
KSPIKJRSOAXHOT-PVXXTIHASA-N
アプリケーション
トレハロース6-リン酸(T6P)二カリウム塩は、ジャガイモ塊茎中のT6P濃度を測定するための標準品として使用されています。また、液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)法による植物中のT6Pの測定におけるキャリブレーション用標準品としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トレハロース6-リン酸(T6P)は、グルコース-6-リン酸(G6P)およびウリジン5-ジホスホグルコースから合成されます。トレハロース6-リン酸合成酵素は、この反応を触媒します。T6Pは、トレハロースの合成のための前駆体として機能します。Arabidopsis植物における糖代謝を調節し、その成長を促進します。植物において、T6Pは、エネルギーおよび炭素代謝に影響を及ぼすスクロース非発酵1関連タンパク質キナーゼ1の作用を阻害します。
包装
底のないガラスボトル。内容物は溶融コーンに入っています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T4272-25MG:4548174009086
T4272-VAR:
T4272-100MG:4548174009062
T4272-BULK:
T4272-10MG:4548174009079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of low abundant trehalose-6-phosphate and related metabolites in Medicago truncatula by hydrophilic interaction liquid chromatography--triple quadrupole mass spectrometry
Mata AT, et al.
Journal of Chromatography A, 1477(31), 30-38 (2016)
Trehalose metabolism in plants
Lunn JE, et al.
The Plant Journal, 79(4), 544-567 (2014)
Effects of drought stress and storage on the metabolite and hormone contents of potato tubers expressing the yeast trehalose-6-phosphate synthase 1 gene
Juhasz Z, et al.
Journal of Agricultural Science, 6(5), 142-142 (2014)
Trehalose 6-phosphate regulates starch synthesis via posttranslational redox activation of ADP-glucose pyrophosphorylase
Kolbe A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(31), 11118-11123 (2005)
Analysis of low abundant trehalose-6-phosphate and related metabolites in Medicago truncatula by hydrophilic interaction liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
Mata AT, et al.
Journal of Chromatography A, 1477(4), 30-38 (2016)