Merck
P5766
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルイノシトール アンモニウム塩 Glycine max(ダイズ)由来
10 mg/mL in chloroform, ≥97.0%, solution
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1-D-myo-イノシトール), PI, PtdIns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
由来生物
soybean
アッセイ
≥97.0%
形状
solution
濃度
10 mg/mL in chloroform
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
リン脂質膜成分であり、イノシト-ルリン酸の前駆体です。
その他情報
主に第一級リノ-ル酸およびパルミチン酸を含有します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5766-BULK-N:
P5766-10MG:4548173983998
P5766-25MG:4548173984001
P5766-5MG:4548173984025
P5766-50MG:4548173984018
P5766-BULK:
P5766-VAR-N:
P5766-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Shanjin Huang et al.
Molecular biology of the cell, 17(4), 1946-1958 (2006-01-27)
The cytoskeleton is a key regulator of morphogenesis, sexual reproduction, and cellular responses to extracellular stimuli. Changes in the cellular architecture are often assumed to require actin-binding proteins as stimulus-response modulators, because many of these proteins are regulated directly by
Pei Wang et al.
Autophagy, 10(9), 1535-1548 (2014-07-06)
Autophagy, a highly conserved process conferring cytoprotection against stress, contributes to the progression of cerebral ischemia. β-arrestins are multifunctional proteins that mediate receptor desensitization and serve as important signaling scaffolds involved in numerous physiopathological processes. Here, we show that both
Alexander Wacker et al.
Frontiers in plant science, 7, 264-264 (2016-03-26)
We tested the influence of two light intensities [40 and 300 μmol PAR / (m(2)s)] on the fatty acid composition of three distinct lipid classes in four freshwater phytoplankton species. We chose species of different taxonomic classes in order to