Merck
PHR1344
Supelco
トレハロース
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-(+)-トレハロース 二水和物, α,α-トレハロース, α-D-グルコピラノシル-α-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
378.33
Beilstein:
5322018
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001172
traceable to USP 1673715
APIファミリー
trehalose
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トレハロースは自然に生じる二糖で、酵素、膜およびワクチンの非毒性凍結保護物質として使用されています。微生物において炭水化物貯蔵庫として機能し、有害な条件から微生物を保護します。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および販売業者にとって、薬局方一次標準品に代わる利便性およびコスト効率が高い代替手段となります。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に従って作成および認証されます。このCRMに関する全ての情報は、試験成績書上で確認できます。
脚注
本物質の試験成績書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB3690を入力してください。これは、試験成績書の例であり、お客様の受け取るロット用ではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1344-500MG-PW:
PHR1344-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Grant V Bochicchio et al.
Journal of the American College of Surgeons, 220(1), 70-81 (2014-12-03)
This Phase 3, international, randomized, single-blind, controlled trial (FINISH-3) compared the efficacy and safety of Fibrocaps, a ready-to-use, dry-powder fibrin sealant containing human plasma-derived thrombin and fibrinogen, vs gelatin sponge alone for use as a hemostat for surgical bleeding in
Olga I Kubrak et al.
PloS one, 9(11), e113051-e113051 (2014-11-14)
Some organisms can adapt to seasonal and other environmental challenges by entering a state of dormancy, diapause. Thus, insects exposed to decreased temperature and short photoperiod enter a state of arrested development, lowered metabolism, and increased stress resistance. Drosophila melanogaster
Yoshiki Yamaryo-Botte et al.
ACS chemical biology, 10(3), 734-746 (2014-11-27)
Pathogenic species of Mycobacteria and Corynebacteria, including Mycobacterium tuberculosis and Corynebacterium diphtheriae, synthesize complex cell walls that are rich in very long-chain mycolic acids. These fatty acids are synthesized on the inner leaflet of the cell membrane and are subsequently
O Nuchuchua et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 88(3), 919-930 (2014-09-30)
In this study, we evaluated the influence of supercritical carbon dioxide (scCO2) spray drying conditions, in the absence of organic solvent, on the ability to produce dry protein/trehalose formulations at 1:10 and 1:4 (w/w) ratios. When using a 4L drying
Wei He et al.
International journal of pharmaceutics, 484(1-2), 163-171 (2015-03-01)
The present paper attempted to develop temperature-sensitive and core-shell structured gel-nanocarriers (gel-NCs) for paclitaxel (PTX) with 12-hydroxystearic acid (12-HSA) as an organic gelator, which aims at sustaining drug release over time and thus improves the therapeutic effect. The gel-NCs were