T0167
D-(+)-トレハロース 二水和物
from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
別名:
α,α-トレハロース, α-D-グルコピラノシル-α-D-グルコピラノシド
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0167-10G:
T0167-5G:
T0167-100G:
T0167-BULK:
T0167-25G:
T0167-10G-C:
T0167-VAR:
T0167-EW:
この製品を見ている人はこちらもチェック