Merck
700452
Sigma-Aldrich
α,α-トレハロース-1,1'-d2
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
α-D-グルコピラノシル-1-d-α-D-グルコピラノシド-1-d, D-トレハロース-1,1'-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D2H20O11
分子量:
344.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@@]2([2H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D
InChI Key
HDTRYLNUVZCQOY-ZYLFEKHBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700452-VAR:
700452-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)