Merck
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-トレハロース
≥98%
別名:
α-D-グルコピラノシルβ-D-グルコピラノシド, ネオトレハロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant
アッセイ
≥98%
フォーム
crystalline powder
テクニック
HPLC: suitable
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI Key
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0299-50MG:
T0299-VAR:
T0299-10MG:
T0299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)